Merck
707538
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(-)-N,N′-二甲基-1,2-双[3-(三氟甲基)苯基]乙二胺
97%
别名:
(1S,2S)-(-)-N,N′-二甲基-1,2-双[3-(三氟甲基)苯基]-1,2-乙二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18F6N2
分子量:
376.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
113-115 °C (lit.)
114-118 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
CN[C@H]([C@@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m0/s1
InChI 密鑰
SBGOGHODWUZHIY-HOTGVXAUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)