Merck
707511
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-N,N′-二甲基-1,2-双 [3-(三氟甲基)苯基] 乙二胺
97%
别名:
(1R,2R)-(+)-N,N′-二甲基-1,2-双[(3-三氟甲基)苯基]-1,2-乙二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H18F6N2
分子量:
376.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]22/D +18.0°, c = 1 in chloroform
mp
112-117 °C
SMILES 字串
CN[C@@H]([C@H](NC)c1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C18H18F6N2/c1-25-15(11-5-3-7-13(9-11)17(19,20)21)16(26-2)12-6-4-8-14(10-12)18(22,23)24/h3-10,15-16,25-26H,1-2H3/t15-,16-/m1/s1
InChI 密鑰
SBGOGHODWUZHIY-HZPDHXFCSA-N
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)