Merck
707384
Sigma-Aldrich
1H-吡唑-3-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O2
CAS号:
分子量:
112.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
204-213 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
KOPFEFZSAMLEHK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)