About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4ClNO
CAS号:
分子量:
141.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
mp
46-50 °C
官能基
aldehyde
chloro
SMILES 字串
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
InChI 密鑰
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C