Merck
705446
Sigma-Aldrich
2-甲基噁唑-4-甲酸甲酯
97%
别名:
2-Methyloxazole-4-carboxylic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO3
CAS号:
分子量:
141.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
powder
mp
56-60 °C
官能基
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1coc(C)n1
InChI
1S/C6H7NO3/c1-4-7-5(3-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
NBBUIANVONUUEM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)