Merck
700193
Sigma-Aldrich
聚醚酰亚胺
melt index 9 g/10 min (337 °C/6.6kg)
别名:
聚(双酚 A-co-4-硝基苯二甲酸酐-co-1,3-苯二胺), PEI, 聚(双酚 A 二酐-co-1,3-苯二胺), 聚(双酚 A 酐-co-1,3-苯二胺), 聚(醚酰亚胺), 聚-[2,2′双(4-(3,4-二羧基苯氧基)苯丙烷)-1,3-苯二胺], 聚醚酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C39H30N2O6)n
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
pellets
熔體指數
9 g/10 min (337 °C/6.6kg)
密度
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc7cc(ccc7)N.O1C(=O)c2c(ccc(c2)Oc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)Oc5cc6c(cc5)C(=O)OC6=O)C1=O
InChI
1S/C31H20O8.C6H8N2/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33;7-5-2-1-3-6(8)4-5/h3-16H,1-2H3;1-4H,7-8H2
InChI 密鑰
VYLFLJXGGIUQKT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚醚酰亚胺 (PEI) 是一种热塑性聚合物,含有环酰胺。PEI 是一种聚酰亚胺缩聚物,来源于双功能羧酸酐和伯胺。
應用
PEI 和聚乙二醇 (PEG) 的聚合物共混物被用于制备碳分子筛。PEI 已被用作制造各种复合材料的基质:
  • PEI/ BaTi4O9复合材料,
  • PEI/玻璃纤维复合材料,
  • 纳米复合材料 PEI/TiO2-磺化聚合物膜,
  • 纳米颗粒包覆 PEI-聚氨酯 (SiO2/PEI-PU) 纳米纤维复合膜,
  • 单壁纳米管 (SWNTs)/PEI 纳米复合材料。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Effects of BaTi4O9 Concentration on Dielectric Constants of the Polyetherimide/BaTi4O9 Composites
Chia Wei Kuo, et al.
Intelligent Technologies and Engineering Systems, 941-948 (2013)
Effects of hydrothermal aging on glass?fiber/polyetherimide (PEI) composites.
Yilmaz T and Sinmazcelik T
J. Mater. Sci., 45(2), 399-404 (2010)
Fabrication of hierarchical structured SiO2/polyetherimide-polyurethane nanofibrous separators with high performance for lithium ion batteries
Zhai Y, et al.
Electrochimica Acta, 154(1), 219-226 (2015)
The role of crystallinity in SWCNT?polyetherimide nanocomposites
Hegde M, et al.
Composites Science and Technology, 110, 176-187 (2015)
Effect of the Pyrolysis Soaking Time on CO2 Separation of Polyetherimide/Polyethylene Glycol-Based CMS Membranes
WZ Wan Nurul Huda and Ahmad MA
Developments in Sustainable Chemical and Bioprocess Technology, 329-335 (2013)