Merck
699470
Sigma-Aldrich
4-碘苯硼酸频哪酯
97%
别名:
2-(4-碘苯基)-4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16BIO2
CAS号:
分子量:
329.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
mp
101-105 °C
官能基
iodo
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(I)cc2
InChI
1S/C12H16BIO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-5-7-10(14)8-6-9/h5-8H,1-4H3
InChI 密鑰
ACCWXFPZHMACEN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)