Merck
699047
Sigma-Aldrich
吡啶-2-羧硫酸胺
97%
别名:
2-吡啶基硫酰胺, 吡啶-2-硫代酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2S
CAS号:
分子量:
138.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
134-138 °C
官能基
amine
SMILES 字串
NC(=S)c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-3-1-2-4-8-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChI 密鑰
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>320.0 °F
閃點(°C)
> 160 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)