等級
technical
品質等級
化驗
~80% (RT)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: oxidant
mp
93 °C (dec.) (lit.)
官能基
hydroperoxide
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.OOC(=O)c1ccccc1C(=O)O[Mg]OC(=O)c2ccccc2C(=O)OO
InChI
1S/2C8H6O5.Mg.6H2O/c2*9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)13-12;;;;;;;/h2*1-4,12H,(H,9,10);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
WWOYCMCZTZTIGU-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
单过氧邻苯二甲酸镁六水合物是一种有机过氧化物,可用于多种氧化过程。它具有非爆燃性和非冲击敏感性,还可用作表面消毒剂。
應用
试剂:
- 三氟甲磺酸铋催化的反式-双轴羟基化反应
- 温和条件下的氧化反应
- 不饱和类固醇的环氧化
- 抗癌药物环 B 含氧甾体的合成
其他說明
可溶于水和低碳醇的多功能氧化剂。;在均相溶液(酒精、含水酒精)或者 PTC(氯仿水)下两相体系中进行氧化
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Org. Perox. E - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Novel organic peroxygen reagents for use in organic synthesis
Organic peroxygen chemistry, 1-19 (1993)
P. Brougham et al.
Synthesis, 1015-1015 (1987)
Efficacy of three surface disinfectants against spores of Clostridium difficile ribotype 027
Horejsh D and Kampf G
International Journal of Hygiene and Environmental Health, 214(2), 172-174 (2011)
F. Fringuelli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1198-1198 (1992)
D. Enders et al.
Synlett, 725-725 (1990)