Merck
698105
Sigma-Aldrich
4-(羟甲基)苯硼酸甲基亚氨基二乙酸酯
别名:
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14BNO5
分子量:
263.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
powder
mp
169-179 °C
SMILES 字串
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,15H,6-8H2,1H3
InChI 密鑰
VWETVQJDIKPYID-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)