Merck
696471
Sigma-Aldrich
4-羰基-TEMPO-1-15N
98 atom % 15N
别名:
4-氧-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-15N-1-氧自由基, 氮氧自由基哌啶酮-1-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H1615NO2
分子量:
171.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
分子量
171.22 (atom % calculation)
mp
35 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i10+1
InChI 密鑰
WSGDRFHJFJRSFY-DETAZLGJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)