化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.487
密度
1.499 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C9H8BrF3/c10-6-5-7-1-3-8(4-2-7)9(11,12)13/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
WTCVMJLGKMOROW-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3