Merck
669466
Sigma-Aldrich
2-溴-4′-(三氟甲基)苯乙酮
95%
别名:
4-(三氟甲基)苯甲酰甲基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrF3O
CAS号:
分子量:
267.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
46-56 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
HEMROKPXTCOASZ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTPN6(5777)
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)