About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N3O2
CAS号:
分子量:
191.19
Beilstein:
4424312
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
≥97.0% (T)
形狀
powder
反應適用性
reaction type: click chemistry
官能基
azide
carboxylic acid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC(=O)CCc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H9N3O2/c10-12-11-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
RZYXFEOBOVVBLL-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges