Merck
727423
Sigma-Aldrich
2-[2-(2-氨基乙氧基)乙氧基]乙醇 溶液
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
别名:
8-Azido-3,6-dioxaoctanol solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13N3O3
CAS号:
分子量:
175.19
Beilstein:
4418543
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
濃度
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
雜質
≤1.5% water
官能基
azide
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
InChI 密鑰
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-27.4 °F - Not applicable
閃點(°C)
-33 °C - Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis of New Phospholipids Linked to Steroid-Hormone Derivatives Designed for Two-Dimensional Crystallization of Proteins
Lebeau, L., et al.
Helvetica Chimica Acta, 74, 1697-1706 (1991)