化驗
97%
形狀
powder
mp
295-299 °C (D)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
Cc1cc(ccn1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-4-6(7(9)10)2-3-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
PMDHIMMPXRSDML-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter