Merck
687227
Sigma-Aldrich
1H-吲哚-2-甲醇
90%
别名:
2-羟甲基吲哚, NSC 165230
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO
CAS号:
分子量:
147.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
形狀
solid
mp
72-78 °C
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
OCc1cc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9NO/c11-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10-8/h1-5,10-11H,6H2
InChI 密鑰
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成以下物质的反应物:
  • 恶嗪[4,3-a]吲哚
  • 作为5-HT6受体配体的2-芳基磺酰基甲基-3-哌嗪基甲基吲哚衍生物
  • SR13668被设计用于模拟膳食吲哚-3-甲醇阻断Akt信号转导的独特抗癌机制
  • 作为褪黑素能药物的叠氮基和异硫氰酸基取代的吲哚
用于吲哚化合物的原料。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Synthesis, 13, 1810-1810 (2002)