Merck
685283
Sigma-Aldrich
Uracil-15N2,5,6-d2
98 atom % 15N, 91 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4D2H215N2O2
分子量:
116.09
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
91 atom % D
形狀
solid
質量偏移
M+4
SMILES 字串
O=C([15NH]C([2H])=C1[2H])[15NH]C1=O
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2D,5+1,6+1
InChI 密鑰
ISAKRJDGNUQOIC-IZHGLQQWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)