Merck
683779
Sigma-Aldrich
1-Boc-3,5-二甲基吡唑-4-硼酸频哪醇酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H27BN2O4
分子量:
322.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
109-113 °C
SMILES 字串
Cc1nn(C(=O)OC(C)(C)C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H27BN2O4/c1-10-12(17-22-15(6,7)16(8,9)23-17)11(2)19(18-10)13(20)21-14(3,4)5/h1-9H3
InChI 密鑰
GNLNGVZPEKSDAR-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)