About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H13BO2
CAS号:
分子量:
115.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
≥95%
形狀
powder
mp
85-89 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)CB(O)O
InChI
1S/C5H13BO2/c1-5(2,3)4-6(7)8/h7-8H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
VCPOZKMTAGEGOT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
可能含不定量的酸酐
應用
Reactant for:
- Preparation of alkylarenes via tetraphosphine-palladium-catalyzed Suzuki cross-coupling with aryl halides
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3