Merck
682861
Sigma-Aldrich
4-苄氧基苯甲酰氯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H11ClO2
CAS号:
分子量:
246.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
powder
mp
97-105 °C
官能基
acyl chloride
phenyl
SMILES 字串
ClC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-14(16)12-6-8-13(9-7-12)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI 密鑰
ICEKEZSKMGHZNT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)