Merck
680079
Sigma-Aldrich
3-羟基氮杂环丁烷盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H7NO · HCl
CAS号:
分子量:
109.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
85-90 °C
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
Cl[H].OC1CNC1
InChI
1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
InChI 密鑰
UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
應用
用于氟喹诺酮类抗生素新合成方法的结构单元。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Organic Process Research & Development, 10, 803-803 (2006)