About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H7ClO3
CAS号:
分子量:
138.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.4536
bp
105-108 °C/20 mmHg
密度
1.319 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
ester
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)C(Cl)CO
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-8-4(7)3(5)2-6/h3,6H,2H2,1H3
InChI 密鑰
IPNQALYYANAHGS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C