Merck
677159
Sigma-Aldrich
γ-丁内酯-13C4
99 atom % 13C
别名:
dihydro-2(3H)-Furanone-2,3,4,5-13C4
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C4H6O2
分子量:
90.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
204-205 °C
密度
1.17 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
O=[13C]1[13CH2][13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI 密鑰
YEJRWHAVMIAJKC-JCDJMFQYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)