Merck
675369
Sigma-Aldrich
3,4-二氢-7-羟基-2(1H)-喹啉酮
97%
别名:
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-chinolinon, 7-羟基-2(1H)-3,4-二氢喹啉酮, 7-羟基-3,4-二氢喹诺酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO2
CAS号:
分子量:
163.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
233-237 °C
SMILES 字串
Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
InChI 密鑰
LKLSFDWYIBUGNT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)