Merck
673188
Sigma-Aldrich
氯化 1,3-双(1-金刚烷基)苯并咪唑
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H35ClN2
分子量:
423.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
mp
288-292 °C
SMILES 字串
[Cl-].C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)n4c[n+](c5ccccc45)C67CC8CC(CC(C8)C6)C7
InChI
1S/C27H35N2.ClH/c1-2-4-25-24(3-1)28(26-11-18-5-19(12-26)7-20(6-18)13-26)17-29(25)27-14-21-8-22(15-27)10-23(9-21)16-27;/h1-4,17-23H,5-16H2;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
GMYUUHXEUIPSKA-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 许可销售,仅限于研究目的。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Emerging class of privileged ligands
Emerging class of privileged ligands