Merck
672440
Sigma-Aldrich
1,2-环氧基环庚烷
95%
别名:
8-氧杂二环[5.1.0]辛烷, 环庚烯氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H12O
CAS号:
分子量:
112.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥94.5% (GC)
95%
官能基
ether
SMILES 字串
C1CCC2OC2CC1
InChI
1S/C7H12O/c1-2-4-6-7(8-6)5-3-1/h6-7H,1-5H2
InChI 密鑰
MLOZFLXCWGERSM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)