About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21NO
CAS号:
分子量:
267.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95% (HPLC)
光學純度
ee: ≥99.5% (HPLC)
官能基
ether
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI 密鑰
CGUGCZSRPDCLBT-QGZVFWFLSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.