Merck
669474
Sigma-Aldrich
2-溴-4′-(三氟甲氧基)苯乙酮
97%
别名:
2-Brom-4′-(trifluormethoxy)-acetophenon, 4-(三氟甲氧基)苯甲酰甲基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H6BrF3O2
分子量:
283.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
48-55 °C
官能基
bromo
fluoro
ketone
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)