Merck
669288
Sigma-Aldrich
4-苯基-3-丁炔-2-醇
97%
别名:
3-羟基-1-苯基-1-丁炔
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10O
CAS号:
分子量:
146.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5667
密度
1.005 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,1H3
InChI 密鑰
JYOZFNMFSVAZAW-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)