Merck
668648
Sigma-Aldrich
D-葡萄糖-4-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5H12O6
CAS号:
分子量:
181.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in water + trace NH4OH
mp
150-152 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i3+1
InChI 密鑰
WQZGKKKJIJFFOK-CDAWROFUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)