Merck
752738
Sigma-Aldrich
L-Cysteine-15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HSCD2CD(15NH2)CO2H
分子量:
125.17
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
98 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
SC([2H])([2H])C([15NH2])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D2,2D,4+1
InChI 密鑰
XUJNEKJLAYXESH-KIYJLCFFSA-N
包裝
This is a bulk stock product. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)