About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H9F2N · HCl
CAS号:
分子量:
157.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
173-177 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].FC1(F)CCNCC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)1-3-8-4-2-5;/h8H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3