Merck
664030
Sigma-Aldrich
3-氟-4-甲基苯腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)CN
分子量:
135.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
47-51 °C
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1F)C#N
InChI
1S/C8H6FN/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
KUQQONVKIURIQU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
181.4 °F - closed cup
閃點(°C)
83 °C - closed cup