蒸汽壓力
4 hPa ( 25 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
630 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
171 °C/994.5 hPa
mp
-55.5 °C
轉變溫度
flash point 69 °C
密度
1.63 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1c(cc(cc1)Br)F
InChI
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
SBSFDYRKNUCGBZ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.708 - 1.712
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.708 - 1.712
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
156.2 °F
閃點(°C)
69 °C