化驗
97%
形狀
solid
mp
296-305 °C
官能基
amine
SMILES 字串
CC1=CC(C)=CC(C)=C1CC[NH3+].[Cl-]
InChI
1S/C11H17N/c1-8-6-9(2)11(4-5-12)10(3)7-8/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3
InChI 密鑰
QUIIKTQSGAWIAC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3