About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrN2
CAS号:
分子量:
173.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
76-80 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Nc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H,7H2
InChI 密鑰
HKDVVTLISGIPFE-UHFFFAOYSA-N
應用
用于钯催化合成吲哚体系,该体系含有融合的中到大环杂环化合物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Synthesis, 2404-2404 (2006)