Merck
660337
Sigma-Aldrich
2,6-Di(tert-butyl-1-d1)-4-methyl-d3-phenol-3,5-d2 (BHT)
97 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15D7H8O
分子量:
218.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
同位素純度
97 atom % D
形狀
solid
SMILES 字串
[2H]CC(C)(C)c1c([2H])c(c([2H])c(c1O)C(C)(C)C[2H])C([2H])([2H])[2H]
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)