Merck
659568
Sigma-Aldrich
氯仿-13C,d
99 atom % D, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CDCl3
分子量:
121.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
密度
1.517 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H][13C](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1+1D
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-VVKOMZTBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)