Merck
615943
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OH-5,5,5-d3
99 atom % D
别名:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-leucine-5,5,5-d3, L-Leucine-5,5,5-d3, N-Fmoc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH(CH3)CH2CH(NH-Fmoc)CO2H
分子量:
357.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
光學活性
[α]20/D -25°, c = 0.5 in DMF
技術
bio NMR: suitable
mp
152-156 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1/i1D3/t13?,19-
InChI 密鑰
CBPJQFCAFFNICX-VWCYLIGHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)