Merck
658189
Sigma-Aldrich
2,3-二氨基萘-15N2
98 atom % 15N, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H1015N2
分子量:
160.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
97% (CP)
mp
197-203 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH2]c1cc2ccccc2cc1[15NH2]
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6H,11-12H2/i11+1,12+1
InChI 密鑰
XTBLDMQMUSHDEN-ALQHTKJJSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)