主要文件
1.00748
Supelco
Sulfuric acid
98%, for the determination of nitrogen
别名:
Sulfuric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
酶委員會索引編號:
231-639-5
NACRES:
NA.21
product name
硫酸, for the determination of nitrogen
蒸汽密度
<0.3 (25 °C, vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
化驗
≥97.5% (alkalimetric)
形狀
liquid
燃燒殘留物
≤2 ppm
pH值
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
密度
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
N: ≤1 ppm
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Sulfuric acid 98% can be used in the Kjeldahl method for the determination of nitrogen.
分析報告
Assay (alkalimetric): ≥ 97.5 %
Total nitrogen (N): ≤ 1 ppm
Residue on ignition: ≤ 2 ppm
Date of expiry: see product label
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 5
1 of 5