Merck
658162
Sigma-Aldrich
Fmoc-O-叔丁基-L-苏氨酸-15N
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(O-t-Bu)CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量:
398.46
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +14.4°, c = 1 in ethyl acetate
技術
bio NMR: suitable
mp
132 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m1/s1/i24+1
InChI 密鑰
LZOLWEQBVPVDPR-JFUFHFQJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)