Merck
655112
Sigma-Aldrich
β-D-甘露吡喃糖1,3,4,6-四- O -乙酸盐 2- O -三氟甲磺酸酯
98%
别名:
1,3,4,6-四-O-乙酰基-2-O-三氟甲磺酰-β-D-吡喃甘露糖, TATM, 甘露糖三氟甲磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H19F3O12S
CAS号:
分子量:
480.36
Beilstein:
4341413
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D -16°, c = 1 in chloroform
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C15H19F3O12S/c1-6(19)25-5-10-11(26-7(2)20)12(27-8(3)21)13(14(29-10)28-9(4)22)30-31(23,24)15(16,17)18/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14-/m1/s1
InChI 密鑰
OIBDVHSTOUGZTJ-PEBLQZBPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
β1,3,4,6-四-O-乙酰基-2-O-三氟甲磺酰 -D-吡喃甘露糖可用作合成放射碘标记量子点的反应物,该量子点可用作细胞成像研究中的放射标记荧光纳米探针。.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Yasmin Y Al-Gindan et al.
The British journal of nutrition, 114(11), 1852-1867 (2015-10-06)
The reference organ-level body composition measurement method is MRI. Practical estimations of total adipose tissue mass (TATM), total adipose tissue fat mass (TATFM) and total body fat are valuable for epidemiology, but validated prediction equations based on MRI are not
Global Trade Item Number
货号GTIN
655112-100MG4061833281741
655112-20MG4061833281758