Merck
654981
Sigma-Aldrich
溴化铋 (III)
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
别名:
三溴化铋, 三溴铋
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
BiBr3
CAS号:
分子量:
448.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
anhydrous
化驗
99.998% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI 密鑰
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于制备环状碳酸酯的催化剂,环状碳酸酯是制备聚碳酸酯和其他聚合物材料的重要前体。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)