Merck
653896
Sigma-Aldrich
3-(Boc-氨基甲基)哌啶
95%
别名:
(Piperidin-3-ylmethyl) carbamic acid tert-butyl ester, 3-叔丁氧羰基氨甲基哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H10NCH2NHCO2C4H9
分子量:
214.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
60-70 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
應用
Reagent for:
  • Preparation of 9-substituted phenanthrene-based tylophorine analogs
  • Enzymatic acylation
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)