化驗
97%
形狀
solid
mp
45-49 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
iodo
SMILES 字串
COC(=O)c1cc(Br)ccc1I
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
CJRHLSZJEFJDLA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges