About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5ClOS
CAS号:
分子量:
160.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.581 (lit.)
密度
1.2873 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1csc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
LUEKBBMZPLXIQR-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges