Merck
651176
Sigma-Aldrich
多西拉敏-d5
98 atom % D, 98% (CP)
别名:
多西拉敏苯基-d5
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17D5H17N2O
分子量:
275.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
solid
bp
137-141 °C (lit.)
質量偏移
M+5
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(OCCN(C)C)(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])C2=CC=CC=N2
InChI
1S/C17H22N2O/c1-17(20-14-13-19(2)3,15-9-5-4-6-10-15)16-11-7-8-12-18-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3/i4D,5D,6D,9D,10D
InChI 密鑰
HCFDWZZGGLSKEP-NPMXJOAUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)