Merck
615072
Sigma-Aldrich
2-丙醇-1,1,1-d3
98 atom % D
别名:
异丙醇-1,1,1-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
63.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
82 °C
mp
-90 °C
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-FIBGUPNXSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)